1-{2-[(2-Chlorobenzyl)thio]ethyl}-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110083-1G OR110083-10G OR110083-5G
APOSOR110083-1GEA 310 EUR InStock
APOSOR110083-1G APOSOR110083-10G APOSOR110083-5G
1-{2-[(2-Chlorobenzyl)thio]ethyl}-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-{2-[(2-Chlorobenzyl)thio]ethyl}-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₆ClNO₃S
MW: 313,8 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23381091
Numéro CAS: 1440535-35-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité