2-Thioxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR110092-100MG OR110092-1G
APOSOR110092-100MGEA 290 EUR InStock
APOSOR110092-100MG APOSOR110092-1G
2-Thioxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carbonitrile
2-Thioxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carbonitrile
Formule: C₈H₄N₂OS
MW: 176,195 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24562615
Numéro CAS: 93794-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité