5,7-Dibromo-1H-indazol-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110099-1G OR110099-250MG
APOSOR110099-1GEA 696 EUR InStock
APOSOR110099-1G APOSOR110099-250MG
5,7-Dibromo-1H-indazol-4-amine
5,7-Dibromo-1H-indazol-4-amine
Formule: C₇H₅Br₂N₃
MW: 290,943 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23159162
Numéro CAS: 1427460-73-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité