1,3-Benzoxazole-6-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Benzo[d]oxazole-6-carboxylic acid
OR110125-5G
APOSOR110125-5GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR110125-5G
1,3-Benzoxazole-6-carboxylic acid 97%
1,3-Benzoxazole-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954949
Numéro CAS: 154235-77-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité