4-(3-Methoxyphenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110159-1G OR110159-250MG
APOSOR110159-1GEA 206 EUR InStock
APOSOR110159-1G APOSOR110159-250MG
4-(3-Methoxyphenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-(3-Methoxyphenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formule: C₉H₉N₃O₂
MW: 191,187 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22370030
Numéro CAS: 1427460-99-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité