Methyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110164-1G OR110164-250MG
APOSOR110164-1GEA 277 EUR InStock
APOSOR110164-1G APOSOR110164-250MG
Methyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Methyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Formule: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,068 g/mol
Point de fusion: 205…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22421936
Numéro CAS: 1427460-96-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité