4-Chloro-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)butanamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110171-1G OR110171-250MG
APOSOR110171-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR110171-1G APOSOR110171-250MG
4-Chloro-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)butanamide
4-Chloro-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)butanamide
Formule: C₁₂H₁₄ClN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22370026
Numéro CAS: 1427460-97-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité