5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110226-1G OR110226-250MG
APOSOR110226-1GEA 118 EUR InStock
APOSOR110226-1G APOSOR110226-250MG
5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formule: C₆H₁₀N₄OS
Point de fusion: 194…196 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06243029
Numéro CAS: 71125-44-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité