5,6-Dichloro-2-propyl-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110227-1G OR110227-5G
APOSOR110227-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR110227-1G APOSOR110227-5G
5,6-Dichloro-2-propyl-1H-benzimidazole
5,6-Dichloro-2-propyl-1H-benzimidazole
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064758
Numéro CAS: 176949-20-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité