Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-8-carboxylate
OR110233-1G OR110233-5G
APOSOR110233-1GEA 177 EUR InStock
APOSOR110233-1G APOSOR110233-5G
Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₄
MW: 207,183 g/mol
Point de fusion: 203…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02930634
Numéro CAS: 149396-34-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité