Ethyl 1-(4-bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110238-1G OR110238-250MG
APOSOR110238-1GEA 206 EUR InStock
APOSOR110238-1G APOSOR110238-250MG
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₅BrN₂O₂
MW: 323,185 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11973596
Numéro CAS: 113808-82-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité