Ethyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110260-1G OR110260-5G
APOSOR110260-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR110260-1G APOSOR110260-5G
Ethyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Ethyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022376
Numéro CAS: 2199-52-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité