Methyl 2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110271-1G OR110271-5G
APOSOR110271-1GEA 128 EUR InStock
APOSOR110271-1G APOSOR110271-5G
Methyl 2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl 2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,263 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13182317
Numéro CAS: 1305712-81-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité