Methyl 3-(1H-pyrrol-1-yl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110277-1G OR110277-5G
APOSOR110277-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR110277-1G APOSOR110277-5G
Methyl 3-(1H-pyrrol-1-yl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-(1H-pyrrol-1-yl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₁NO₂S
MW: 257,308 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02083299
Numéro CAS: 80066-96-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité