5-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110279-1G OR110279-250MG
APOSOR110279-1GEA 290 EUR InStock
APOSOR110279-1G APOSOR110279-250MG
5-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazole
5-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazole
Formule: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,194 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13191320
Numéro CAS: 1305712-85-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité