3-Acetamido-4-hydroxybenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(5-Carboxy-2-hydroxyphenyl)acetamide, 2-(Acetylamino)-4-carboxyphenol, 3-(Acetylamino)-4-hydroxybenzoic acid
OR110291-1G OR110291-250MG
APOSOR110291-1GEA 284 EUR InStock
APOSOR110291-1G APOSOR110291-250MG
3-Acetamido-4-hydroxybenzoic acid
3-Acetamido-4-hydroxybenzoic acid
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,172 g/mol
Point de fusion: 238…241 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14583147
Numéro CAS: 91004-38-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité