Methyl 2-acetyl-2H-indazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110307-1G OR110307-250MG OR110307-5G
APOSOR110307-1GEA 231 EUR InStock
APOSOR110307-1G APOSOR110307-250MG APOSOR110307-5G
Methyl 2-acetyl-2H-indazole-5-carboxylate
Methyl 2-acetyl-2H-indazole-5-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₃
MW: 218,209 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14635903
Numéro CAS: 1308649-95-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité