2-(5-Amino-3-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110311-1G OR110311-250MG OR110311-5G
APOSOR110311-1GEA 250 EUR InStock
APOSOR110311-1G APOSOR110311-250MG APOSOR110311-5G
2-(5-Amino-3-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
2-(5-Amino-3-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
Formule: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05263730
Numéro CAS: 14085-42-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité