Quinoxaline-6-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110372-1G OR110372-250MG
APOSOR110372-1GEA 142 EUR InStock
APOSOR110372-1G APOSOR110372-250MG
Quinoxaline-6-carboxamide
Quinoxaline-6-carboxamide
Formule: C₉H₇N₃O
MW: 173,171 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09955631
Numéro CAS: 457882-95-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité