3-Bromo-5-methoxy-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110396-1G OR110396-250MG
APOSOR110396-1GEA 224 EUR InStock
APOSOR110396-1G APOSOR110396-250MG
3-Bromo-5-methoxy-1H-indazole
3-Bromo-5-methoxy-1H-indazole
Formule: C₈H₇BrN₂O
MW: 227,058 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781660
Numéro CAS: 885519-30-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité