L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4-Pentylbenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110451-1G OR110451-250MG OR110451-5G
APOSOR110451-1GEA 186 EUR InStock
APOSOR110451-1G APOSOR110451-250MG APOSOR110451-5G
4-Pentylbenzamide
4-Pentylbenzamide
Formule: C₁₂H₁₇NO
MW: 191.269 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00984217
Numéro CAS: 138913-07-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité