N-Methyl-4-pentylbenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110452-1G OR110452-250MG OR110452-5G
APOSOR110452-1GEA 186 EUR InStock
APOSOR110452-1G APOSOR110452-250MG APOSOR110452-5G
N-Methyl-4-pentylbenzamide
N-Methyl-4-pentylbenzamide
Formule: C₁₃H₁₉NO
MW: 205,296 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03551083
Numéro CAS: 401587-39-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité