[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110508-1G OR110508-5G
APOSOR110508-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR110508-1G APOSOR110508-5G
[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Formule: C₁₇H₂₀O₂
MW: 256,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12656401
Numéro CAS: 1098366-94-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité