tert-Butyl 4-{2-[(2-chloropyridin-3-yl)oxy]ethyl}piperazine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110563-1G OR110563-10G OR110563-5G
APOSOR110563-1GEA 296 EUR InStock
APOSOR110563-1G APOSOR110563-10G APOSOR110563-5G
tert-Butyl 4-{2-[(2-chloropyridin-3-yl)oxy]ethyl}piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-{2-[(2-chloropyridin-3-yl)oxy]ethyl}piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₄ClN₃O₃
MW: 341,833 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111411
Numéro CAS: 1227954-32-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité