tert-Butyl 4-[2-(2-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110585-1G OR110585-10G OR110585-5G
APOSOR110585-1GEA 234 EUR InStock
APOSOR110585-1G APOSOR110585-10G APOSOR110585-5G
tert-Butyl 4-[2-(2-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(2-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₇H₂₅BrN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11973602
Numéro CAS: 1227954-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité