2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110591-1G OR110591-10G OR110591-5G
APOSOR110591-1GEA 234 EUR InStock
APOSOR110591-1G APOSOR110591-10G APOSOR110591-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinonitrile
2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinonitrile
Formule: C₉H₆N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09373409
Numéro CAS: 956769-58-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité