tert-Butyl 4-(3-methoxy-3-oxopropyl)homopiperazine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-(3-methoxy-3-oxopropyl)-1,4-diazepane-1-carboxylate
OR110608-1G OR110608-10G OR110608-5G
APOSOR110608-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR110608-1G APOSOR110608-10G APOSOR110608-5G
tert-Butyl 4-(3-methoxy-3-oxopropyl)homopiperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(3-methoxy-3-oxopropyl)homopiperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₂₆N₂O₄
MW: 286,367 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664953
Numéro CAS: 874801-65-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité