L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]acrylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110609-1G OR110609-5G
APOSOR110609-1GEA 346 EUR InStock
APOSOR110609-1G APOSOR110609-5G
3-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]acrylic acid
3-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]acrylic acid
Formule: C₁₂H₉BrN₂O₂
MW: 293.116 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756236
Numéro CAS: 1216366-99-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité