5-Methylthiophene-2-sulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110640-10G OR110640-1G OR110640-5G
APOSOR110640-10GEA 445 EUR InStock
APOSOR110640-10G APOSOR110640-1G APOSOR110640-5G
5-Methylthiophene-2-sulphonamide
5-Methylthiophene-2-sulphonamide
Formule: C₅H₇NO₂S₂
MW: 177,245 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08444612
Numéro CAS: 53595-69-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité