Benzyl 4-[(aminocarbonyl)amino]piperidine-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110649-1G OR110649-250MG
APOSOR110649-1GEA 464 EUR InStock
APOSOR110649-1G APOSOR110649-250MG
Benzyl 4-[(aminocarbonyl)amino]piperidine-1-carboxylate 95%
Benzyl 4-[(aminocarbonyl)amino]piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₉N₃O₃
MW: 277,319 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18804164
Numéro CAS: 1427460-41-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité