4,6-Dimethyl-2-thien-2-ylnicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110670-1G OR110670-5G
APOSOR110670-1GEA 210 EUR InStock
APOSOR110670-1G APOSOR110670-5G
4,6-Dimethyl-2-thien-2-ylnicotinonitrile
4,6-Dimethyl-2-thien-2-ylnicotinonitrile
Formule: C₁₂H₁₀N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21602387
Numéro CAS: 1427460-28-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité