N'-Hydroxy-4-propoxybenzenecarboximidamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110686-1G OR110686-5G
APOSOR110686-1GEA 112 EUR InStock
APOSOR110686-1G APOSOR110686-5G
N'-Hydroxy-4-propoxybenzenecarboximidamide
N'-Hydroxy-4-propoxybenzenecarboximidamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664423
Numéro CAS: 145259-49-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité