2-Amino-5-methoxyphenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methoxyaniline, 2-Hydroxy-p-anisidine
OR110697-1G OR110697-250MG
APOSOR110697-1GEA 136 EUR InStock
APOSOR110697-1G APOSOR110697-250MG
2-Amino-5-methoxyphenol
2-Amino-5-methoxyphenol
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139,152 g/mol
Point de fusion: 126…129 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03840435
Numéro CAS: 40925-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité