5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR110749-1G OR110749-250MG
APOSOR110749-1GEA 789 EUR InStock
APOSOR110749-1G APOSOR110749-250MG
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,068 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756244
Numéro CAS: 1227954-90-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité