Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-6-(methoxycarbonyl)-1H-benzimidazole
OR110783-1G OR110783-250MG
APOSOR110783-1GEA 322 EUR InStock
APOSOR110783-1G APOSOR110783-250MG
Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Formule: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,068 g/mol
Point de fusion: 256…259 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22421935
Numéro CAS: 1354756-19-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité