3-Methoxythiophene-2-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR110878-1G OR110878-5G OR110878-250MG
APOSOR110878-1GEA 234 EUR InStock
APOSOR110878-1G APOSOR110878-5G APOSOR110878-250MG
3-Methoxythiophene-2-carbonitrile
3-Methoxythiophene-2-carbonitrile
Formule: C₆H₅NOS
Point d'ébullition: 72…74 °C (0.1 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24052834
Numéro CAS: 57059-18-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité