5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110881-1G OR110881-5G OR110881-10G
APOSOR110881-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR110881-1G APOSOR110881-5G APOSOR110881-10G
5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formule: C₉H₇N₃O₃S
MW: 237,235 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04085897
Numéro CAS: 591761-80-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité