2,2,2-Trichloro-1-(6-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110890-1G OR110890-5G OR110890-10G
APOSOR110890-1GEA 186 EUR InStock
APOSOR110890-1G APOSOR110890-5G APOSOR110890-10G
2,2,2-Trichloro-1-(6-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
2,2,2-Trichloro-1-(6-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
Formule: C₉H₄Cl₄N₂O
MW: 297,953 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25976397
Numéro CAS: 1823257-78-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité