Ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110893-1G OR110893-5G OR110893-10G
APOSOR110893-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR110893-1G APOSOR110893-5G APOSOR110893-10G
Ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Formule: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,058 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02325626
Numéro CAS: 169773-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité