4-Chloro-2-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110904-1G OR110904-250MG
APOSOR110904-1GEA 466 EUR InStock
APOSOR110904-1G APOSOR110904-250MG
4-Chloro-2-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
4-Chloro-2-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Formule: C₇H₅ClN₄
MW: 180,594 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09831925
Numéro CAS: 114834-04-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité