Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110908-1G OR110908-5G
APOSOR110908-1GEA 191 EUR InStock
APOSOR110908-1G APOSOR110908-5G
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈BrClO₃
MW: 303,536 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28040507
Numéro CAS: 1823331-46-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité