Methyl 6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110919-1G OR110919-10G OR110919-5G
APOSOR110919-1GEA 371 EUR InStock
APOSOR110919-1G APOSOR110919-10G APOSOR110919-5G
Methyl 6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylate
Methyl 6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₀O₃S
MW: 198,239 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27995615
Numéro CAS: 1823277-91-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité