6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110920-1G OR110920-10G OR110920-5G
APOSOR110920-1GEA 371 EUR InStock
APOSOR110920-1G APOSOR110920-10G APOSOR110920-5G
6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylic acid
6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₈O₃S
MW: 184,212 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12088019
Numéro CAS: 933747-41-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité