3-(Dimethylamino)-1-(2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)prop-2-en-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110949-1G OR110949-5G
APOSOR110949-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR110949-1G APOSOR110949-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₀H₁₄N₂OS
MW: 210,296 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179897
Numéro CAS: 1432581-09-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité