(2S)-3,3-Dimethyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110969-1G OR110969-5G
APOSOR110969-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR110969-1G APOSOR110969-5G
(2S)-3,3-Dimethyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
(2S)-3,3-Dimethyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103333
Numéro CAS: 1448189-64-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité