1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110970-1G OR110970-250MG
APOSOR110970-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR110970-1G APOSOR110970-250MG
1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
Formule: C₈H₄N₂O
MW: 144,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16817443
Numéro CAS: 132227-01-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité