5-(3-Methoxythien-2-yl)-1,3-oxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110987-1G OR110987-5G
APOSOR110987-1GEA 296 EUR InStock
APOSOR110987-1G APOSOR110987-5G
5-(3-Methoxythien-2-yl)-1,3-oxazole
5-(3-Methoxythien-2-yl)-1,3-oxazole
Formule: C₈H₇NO₂S
MW: 181,212 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26939173
Numéro CAS: 1823869-45-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité