3-(Dimethylamino)-1-(6-methoxy-2-naphthyl)prop-2-en-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111016-1G OR111016-5G
APOSOR111016-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR111016-1G APOSOR111016-5G
3-(Dimethylamino)-1-(6-methoxy-2-naphthyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(6-methoxy-2-naphthyl)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₆H₁₇NO₂
MW: 255,312 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00662533
Numéro CAS: 1477476-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité