1-[2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl]ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl)ethanone
OR111018-1G OR111018-5G
APOSOR111018-1GEA 198 EUR InStock
APOSOR111018-1G APOSOR111018-5G
1-[2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl]ethanone
1-[2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl]ethanone
Formule: C₁₆H₁₆O₂
MW: 240,297 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12638339
Numéro CAS: 36808-17-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité