2-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazinecarbothioamide, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111045-10G OR111045-1G OR111045-5G
APOSOR111045-10GEA 1060 EUR InStock
APOSOR111045-10G APOSOR111045-1G APOSOR111045-5G
2-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazinecarbothioamide, grade Technique
2-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazinecarbothioamide
Formule: C₇H₇Cl₂N₃S
MW: 236,122 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03305525
Numéro CAS: 96423-39-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité